Learn More
Alfa Aesar™ Gold-Nanopartikel, 60 nm, geliefert in 0.1 mM PBS, 95 %, OD1, 540 nm-Absorption
Marke:  Alfa Aesar™ J67438.AE
Weitere Details : Gewicht : 0.00010kg
Menge 100mL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15424635
  • 211.00 € / 100 Milliliter
Verfügbar ab
30-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Entwicklung von Peptid- und Proteingoldkonjugaten für Anwendungen wie Blotting, Mikroskopie und TEM
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Spezifikation
Gold nanoparticles
supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 540nm absorption
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
Odorless
23985
Flüssig
95%
Rosa bis Rot
100mL
7440-57-5
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
196.967
CHEBI:30050
60nm
Light sensitive
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation