Learn More
Alfa Aesar™ Gold-Nanopartikel, 50 nm, Carboxy-funktionalisiert, 3 kDa PEGyliert, OD50, 535 nm-Absorption
Marke:  Alfa Aesar™ J67227.XF
Weitere Details : Gewicht : 0.00001kg
Menge 1mL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15424565
  • 428.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab
30-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Spezifikation
Gold nanoparticles
carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 535nm absorption
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
196.967
CHEBI:30050
50nm
Rosa bis Rot
1mL
7440-57-5
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
23985
Flüssig
Light sensitive
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation