Learn More
Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) illustra™ ExoProStar™ S PCR- und Sequence Reaction Clean-up-Kit
Enzymatische PCR-Reinigungstechnologie mit Exonuclease I und Shrimp alkalischer Phosphatase zum Entfernen von nicht aufgenommenen Primern und dNTPs.
Marke:  Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) US79010
Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15209764
  • 69.55 € / 100 Reaktionen
Verfügbar ab
11-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Automatisierungsfreundlich
  • Enzyme werden in zwei getrennten Röhrchen bereitgestellt. Zur Reaktionsvorbereitung sind nur zwei einfache Pipettierschritte erforderlich.
  • Zum gemeinsamen Einsatz optimierte Enzyme für das hochgradig effiziente Beseitigen nicht aufgenommener Primer und Nukleotide.
  • Für verschiedene Reaktionsgrößen skalierbar.
  • Kein PCR-Produktverlust
  • Vollständige Wärmeinaktivierung der Enzyme innerhalb von 10 Minuten
  • Schnelles 15-Minuten-Protokoll
  • Aktualisiert die existierende Enzym-PCR-Reinigungstechnologie mit Exonuklease I und Shrimp Alkaline Phosphatase zum Beseitigen nicht aufgenommener Primer und dNTPs.
  • Verbessert die Aufspaltungseffizienz ohne Abbau des PCR-Target-Reaktionsprodukts.
  • Die Probe ist vollständig intakt und lässt sich sofort in manuellen oder automatisierten Prozessen verwenden.
Spezifikation
Spezifikation
PCR- und Sequenzreaktion; entfernt nicht integrierte Primer und dNTPs; verbessert die Aufspaltungseffizienz; kein PCR-Produktverlust
Enzymatische PCR-Aufreinigungstechnologie mit Exonuclease I und alkalischer Phosphatase von Garnelen zum Beseitigen nicht aufgenommener Primern und dNTPs Für maximale Flexibilität sind zwei separate Röhrchen erhältlich.
illustra ExoProStar S
100 Reaktionen