Learn More
Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) Amersham™ Hybond™ -XL Membranen
Für optimale Signal-Rausch-Abstände beim Einsatz von radioaktiv markierten Sonden. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ -XL Membranen sind neuartige, geladene Nylonmembranen, die eine höhere Konzentration und eine gleichmäßigere Verteilung der positiven Ladung aufweisen als andere geladene Nylonmembranen.
Marke:  Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) RPN203S
Weitere Details : Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10024394
  • 359.00 € / 1 Rollen
Verfügbar ab
01-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höhere Konzentration und gleichmäßigere Verteilung der positiven Ladung als bei anderen geladenen Nylonmembranen
  • Bindungskapazität für Nukleinsäuren bis zu 600 μg/cm2
  • Effiziente Bindung von kleinen Fragmenten
  • Effektive Entfernung von Sonden
  • Geeignet für Neubeprobungen
  • Auch als Scheiben erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
1 Rolle
Nylon, stark positiv geladen
3 m
Bis zu 600μg/cm2
Bildlauf
20 cm
Radioaktive Sonden