Learn More
Alfa Aesar™ Gamma-Neuropeptid, Kaninchen
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Alfa Aesar™ J66216.|D
Weitere Details : Gewicht : 0.00001kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427489
  • 160.00 € / 0.50 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
2320.61
Rabbit
Fest
RUO
γ-Preprotachykinin (72-92), amide
Solid
HPLC
0.5mg
Asp-Ala-Gly-His-Gly-Gln-Ile-Ser-His-Lys-Arg-His-Lys-Thr-Asp-Ser-Phe-Val-Gly-Leu-Met-NH2
-30° to -10°C
gamma-Neuropeptide, rabbit
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Nur für Forschungszwecke