Learn More
Alfa Aesar™ Gallium(III)-selenid, 99.99 % (Metallbasis)
Marke:  Alfa Aesar™ 045572.06
Weitere Details : CAS : 12024-24-7 Gewicht : 0.00500kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422377
  • 198.00 € / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
12024-24-7
Ga2Se3
MFCD00016103
Spezifikation
Gallium (III) selenide
(Metallbasis)
MFCD00016103
Decomposes with water.
Gesinterter Klumpen
3 to 12mm
12024-24-7
Ga2Se3
UN3077
376.33
99.99%
5g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation