Learn More
Poulten & Graf GmbH Fortuna™ automatische Büretten nach Pellet ohne Zwischenhahn
Erzielen Sie eine höhere Genauigkeit und Wiederholbarkeit bei gleichzeitiger Reduzierung des Probenverbrauchs. Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ automatische Bürette nach Pellet mit Zwischenhahn eliminiert das subjektive Element, das bei der manuellen Titration zustande kommt.
Marke: Poulten & Graf GmbH 1 0553406
Weitere Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Without comfortability approval
- Without intermediate stopcock
- Automatic zero adjustment
- Pellet pattern
- With lateral PTFE (Teflon™) stopcock
Spezifikation
0.02 mL | |
PTFE | |
EN ISO 385 | |
Buret Pellet Pattern |
White | |
0.02 mL | |
Amber Borosilicate Glass |