Learn More
Macherey-Nagel™ Filterpapiere in Gütegrad MN 615 ff, gefaltet
Besonders geeignet für die Fettanalyse (z. B. mit der Weibull-Stoldt-Methode). Macherey-Nagel™ gefaltete Filterpapiere Gütegrad MN615 ff sind glatte qualitative Papiere, die mit organischen Lösungsmitteln gewaschen werden, um zu gewährleisten, dass diese Filter praktisch frei von Fetten und Harzen sind.
Marke: Macherey-Nagel™ 591018
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
Hochwertige MN-Filterpapiere verwenden Baumwoll-Linter und raffiniertes Zellstoff mit einem hohen Gehalt an α-Cellulose. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.
Spezifikation
100Pack | |
Fat free, Smooth | |
185mm | |
Cotton washed with organic solvents | |
Folded | |
185mm |
0.16mm | |
Filter Paper | |
MN 615 ff | |
Fat analysis | |
Basis weight: 70g/m2 |