missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Gefaltetes Filterpapier MN 612

Marke:  Macherey-Nagel™ 526027

Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10027790

  • 48.42 € / 100 Stück


Verfügbar ab
19-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

100Pack
Filter Paper
MN 612
Folded
0,2 mm
270mm
General application
270mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation