Learn More
Alfa Aesar™ Fluorolink™ E10-H
Verwendung in Polymermodifikationen
Marke:  Alfa Aesar™ H66374.22
Weitere Details : CAS : 162492-15-1 Gewicht : 0.10000kg
Menge 100g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422739
  • 185.00 € / 100 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Verwendung in Polymermodifikationen.
Löslichkeit
Löslich in fluorierten Lösungsmitteln, Alkohol und Ketonen. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
162492-15-1
Spezifikation
Fluorolink™ E10-H
Odorless
Farblos bis hellgelb
162492-15-1
Flüssig
1.73 g/mL
1.317
100g
Soluble in fluorinated solvents,alcohol,and ketones; Insoluble in water.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation