Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Absorptionssemimikroküvetten aus Quarzglas mit Deckel aus PTFE
Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Gewicht : 0.05828kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15226033
  • 505.00 € / 2 Stück
Auf Lager, versandfertig: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: PTFE-Deckel
Beschreibung
Beschreibung
  • Alle Zellen haben eine Breite von 12.5 mm
  • Rechteckige Zellen mit 10 mm Pfadlänge
  • Verringerung des Reagenzienbedarfs durch Halbmikrozellen
  • Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
4 mm
Für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
45 mm
10 mm
Semi-Mikro-Mikroabsorptionszelle
2/Packung, 8 Packungen/Karton
1000 μl
Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
Quarz
Rechteckig
12,5mm