Learn More
Macherey-Nagel™ Filtra Rap Test Rundes Filterpapier, Sorte MN 621
Nassfest für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Macherey-Nagel™ Filterpapiere Gütegrad MN 621, rund, sind glatte, dicke Filterpapiere mit mittlerer Filtrationsgeschwindigkeit. Anwendungen umfassen Boden- und Keimtests, porösen Filtersteinschutz und Regeneration von Turbinen- und Transformatoröl.
Marke:  Macherey-Nagel™ 442007
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10002501
  • 6.43 € / 100 Stück
Verfügbar ab
12-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hochwertige MN-Filterpapiere verwenden Baumwoll-Linter und raffiniertes Zellstoff mit einem hohen Gehalt an α-Cellulose. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.
Spezifikation
Spezifikation
100Pack
Wet-strengthened, smooth
70mm
Soil analysis, germ analysis, oil regeneration
Basis weight: 130g/m2
0.27mm
Filter Paper
MN 621
Round