missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Duran™ Filtrieraufsatz mit Gewinde 1000 ml GE

Für eine Vielzahl von Filtrieranwendungen geeignet

14.50 € - 108.00 €


Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10212321 Unterlagen ansehen Duran™
247212408
30 ml 14.50 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
10-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10632941 Unterlagen ansehen Duran™
247219004
1000 ml 108.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
10-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10333151 Unterlagen ansehen Duran™
247215002
250 ml 41.80 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
10-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Autoklavierbar bei 120 °C