Learn More
FABP1 (L-FABP) rekombinantes humanes Protein, N-His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die humanes FABP1 (Ser 2-Ile 127) kodiert und am N-Terminus mit dem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 12353H07E25
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15235895
  • 97.75 € / 25 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 07-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Rezeptur: 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert: 8.3, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween80
Spezifikation
Spezifikation
E. coli
Assay-Standard
Lyophilisiert
15.6 kd
5 x 5μ g
Volle Länge, rekombinant
FABP1
His-Tag
Weitere Proteine
Analyse von Proteinstuktur und Verwendung für Forschungsanwendungen in der Zellbiologie
2168
≥90 % von SDS-PAGE
Human
Fettsäure bindendes Protein 1, Leber
FABP1 (L-FABP) rekombinantes humanes Protein