Learn More
Ethyl3,5-Dichlorbenzoat, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge TL00759DA
Weitere Details : CAS : 91085-56-2 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10029521
  • 9.85 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
17-03-2021
Chemische Identifikatoren
91085-56-2
219.061
JRLNLVFPSMDPLU-UHFFFAOYSA-N
2736404
CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
C9H8Cl2O2
MFCD00221467
ethyl3,5-dichlorobenzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0057, 5-ethoxycarbonyl-1,3-dichlorobenzene, benzoic acid, 3,5-dichloro-, ethyl ester, pubchem10323, ethyl 3,5-dichloro benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl benzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl etster
Ethyl-3,5-dichlorbenzoat
Spezifikation
Ethyl 3, 5-dichlorobenzoate
1g
97.0
C9H8Cl2O2
MFCD00221467
JRLNLVFPSMDPLU-UHFFFAOYSA-N
Ethyl-3,5-dichlorbenzoat
2736404
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
91085-56-2
97%
Cl2C6H3C(O)OCH2CH3
ethyl3,5-dichlorobenzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0057, 5-ethoxycarbonyl-1,3-dichlorobenzene, benzoic acid, 3,5-dichloro-, ethyl ester, pubchem10323, ethyl 3,5-dichloro benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl benzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl etster
CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
219.061
219.07
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation