Learn More
6-Chlornicotinsäureethylester, 97 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 454640250
Weitere Details : CAS : 49608-01-7 Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15254378
  • 87.50 € / 25 Gramm
Verfügbar ab
26-04-2021
Chemische Identifikatoren
49608-01-7
185.61
ethyl 6-chloronicotinate, ethyl 6-chloro-3-pyridinecarboxylate, ethyl6-chloronicotinate, 6-chloro-nicotinic acid ethyl ester, 6-chloronicotinic acid ethyl ester, ethyl 6-chloro nicotinate, ethyl 2-chloro-5-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem1415, pubchem15179
Ethyl 6-Chlorpyridin-3-Carboxylat
C8H8ClNO2
ILDJJTQWIZLGPO-UHFFFAOYSA-N
2799611
CCOC(=O)C1=CN=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Ethyl 6-chloronicotinate
Authentic
26.0°C to 30.0°C
49608-01-7
C8H8ClNO2
ILDJJTQWIZLGPO-UHFFFAOYSA-N
Ethyl 6-Chlorpyridin-3-Carboxylat
2799611
97%
>110°C
98.0°C (1.5 mmHg)
25g
96% min. (GC)
ethyl 6-chloronicotinate, ethyl 6-chloro-3-pyridinecarboxylate, ethyl6-chloronicotinate, 6-chloro-nicotinic acid ethyl ester, 6-chloronicotinic acid ethyl ester, ethyl 6-chloro nicotinate, ethyl 2-chloro-5-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem1415, pubchem15179
CCOC(=O)C1=CN=C(C=C1)Cl
185.61
185.61
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Ethyl 6-chloronicotinate, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation