Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl-5-brompyrimidin-2-carboxylat, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61304.MD
Weitere Details : CAS : 1197193-30-8 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427828
  • 27.70 € / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1197193-30-8
231.049
CZQFHUXIWZYQGP-UHFFFAOYSA-N
52987579
CCOC(=O)C1=NC=C(C=N1)Br
C7H7BrN2O2
MFCD12964050
ethyl 5-bromopyrimidine-2-carboxyate, ethyl-5-bromopyrimidine-2-carboxylate, 5-bromo-2-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl5-bromopyrimidine-2-carboxylate, 5-bromopyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester
Ethyl 5-Brompyrimidin-2-Carboxylat
Spezifikation
Ethyl 5-bromopyrimidine-2-carboxylate
250mg
C7H7BrN2O2
ethyl 5-bromopyrimidine-2-carboxyate, ethyl-5-bromopyrimidine-2-carboxylate, 5-bromo-2-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl5-bromopyrimidine-2-carboxylate, 5-bromopyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester
CCOC(=O)C1=NC=C(C=N1)Br
231.049
231.05
95%
Weiß
1197193-30-8
MFCD12964050
CZQFHUXIWZYQGP-UHFFFAOYSA-N
Ethyl 5-Brompyrimidin-2-Carboxylat
52987579
Kristallin
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation