Learn More
Alfa Aesar™ 5-Brom-2-methylnicotinsäureethylester, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61385.MD
Weitere Details : CAS : 129477-21-0 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427918
  • 41.00 € / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Ethyl5-brom-2-methylnicotinat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
129477-21-0
244.088
QVKPPFGWQMCQCI-UHFFFAOYSA-N
15077476
CCOC(=O)C1=CC(=CN=C1C)Br
C9H10BrNO2
MFCD10698571
ethyl 5-bromo-2-methylnicotinate, 5-bromo-2-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 5-bromo-2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 5-bromo-2-methylnicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methyl-, ethyl ester, ethyl5-bromo-2-methylnicotinate, ethyl 5-bromo-2-methyl-pyridine-3-carboxylate
Ethyl 5-Brom-2-Methylpyridin-3-Carboxylat
Spezifikation
Ethyl 5-bromo-2-methylnicotinate
250mg
C9H10BrNO2
ethyl 5-bromo-2-methylnicotinate, 5-bromo-2-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 5-bromo-2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 5-bromo-2-methylnicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methyl-, ethyl ester, ethyl5-bromo-2-methylnicotinate, ethyl 5-bromo-2-methyl-pyridine-3-carboxylate
QVKPPFGWQMCQCI-UHFFFAOYSA-N
Ethyl 5-Brom-2-Methylpyridin-3-Carboxylat
15077476
Fest
Gelb
129477-21-0
MFCD10698571
Slightly soluble in water.
CCOC(=O)C1=CC(=CN=C1C)Br
244.088
244.09
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation