Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl-2-amino-5-nitrothiophen-3-carboxylat, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61625.03
Weitere Details : CAS : 42783-04-0 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15428178
  • 396.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
42783-04-0
216.211
UXDKVBJDZDRIKL-UHFFFAOYSA-N
2737608
CCOC(=O)C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])N
C7H8N2O4S
MFCD01566377
2-amino-3-ethoxycarbonyl-5-nitrothiophene, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-5-nitro-, ethyl ester, 2-amino-3-carbethoxy-5-nitrothiophene;, 2-amino-3-carboethoxy-5-nitrothiophene;, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-5-nitrothiophene;, 2-amino-5-nitro-3-ethoxycarbonyl-thiophene, 2-amino-5-nitrothiophen-3-carbonsaeureethylester, 2-amino-5-nitro-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, 2-amino-5-nitro-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-5-nitro-,ethyl ester
Ethyl 2-Amino-5-Nitrothiophen-3-Carboxylat
Spezifikation
Ethyl 2-amino-5-nitrothiophene-3-carboxylate
42783-04-0
MFCD01566377
UXDKVBJDZDRIKL-UHFFFAOYSA-N
Ethyl 2-Amino-5-Nitrothiophen-3-Carboxylat
2737608
Fest
1g
C7H8N2O4S
2-amino-3-ethoxycarbonyl-5-nitrothiophene, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-5-nitro-, ethyl ester, 2-amino-3-carbethoxy-5-nitrothiophene;, 2-amino-3-carboethoxy-5-nitrothiophene;, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-5-nitrothiophene;, 2-amino-5-nitro-3-ethoxycarbonyl-thiophene, 2-amino-5-nitrothiophen-3-carbonsaeureethylester, 2-amino-5-nitro-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, 2-amino-5-nitro-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-5-nitro-,ethyl ester
CCOC(=O)C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])N
216.211
216.21
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation