Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 2-(3-thienyl)thiazolidine-4-carboxylate, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H62615.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449128
  • 234.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 23-10-2018
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD26967917
2-(3-Thienyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Spezifikation
Ethyl 2-(3-thienyl)thiazolidine-4-carboxylate
1g
MFCD26967917
243.35
Yellow
97%
2-(3-Thienyl)thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester