Learn More
Eppendorf™ EP-tips™ LoRetention Reload Pipettenspitzen
Maximale Rückgewinnung und Reproduzierbarkeit. Eppendorf™ EP-tips™ LoRetention Reload Pipettenspitzen eignen sich optimal für alle Anwendungen mit Proben, die Detergenzien enthalten.
Marke:  Eppendorf™ 0030077601
Weitere Details : Gewicht : 208.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15254516
  • 5.63 € / 1 Set
Verfügbar ab
12-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Extrem homogene Oberfläche für maximale Reproduzierbarkeit
  • Extrem hydrophobe Oberfläche für minimalen Probenverlust
  • Luftblasen und Schaumbildung werden bei der Pipettierung deutlich reduziert
  • Autoklavierbar, hohe chemische Beständigkeit
  • Fünf Jahre haltbar
  • Erhältlich als ep Dualfilter T.I.P.S.™ sowie PCR*-rein und in Eppendorf™ Qualität
Spezifikation
Spezifikation
0.1 to 10uL
Nachfüllpackung
Geringe Retention