Learn More
Alfa Aesar™ Enterostatin, Schwein, Ratte
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Alfa Aesar™ J66038.MA
Weitere Details : Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427239
  • 200.00 € / 10 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
582.66
Pig, Rat
Fest
RUO
Enterostatin, pig, rat
HPLC
10mg
Val-Pro-Asp-Pro-Arg
-30° to -10°C
Solid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Nur für Forschungszwecke