missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck™ Novagen™ Rosetta™ 2(DE3)pLysS Kompetente Zellen

Novagen's Rosetta™2 Wirtsstämme sind BL21-Derivate, die die Expression eukaryotischer Proteine, die Codons enthalten, die selten in E. Coli verwendet werden, verbessern sollen.

Marke:  Merck™ 71403-4

Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15237644

  • 393.16 € / 1 Milliliter


Verfügbar ab
23-08-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Rosetta™ 2 Wirtsstämme sind BL21-Derivate zur besseren Expression eukaryotischer Proteine, die nur selten in E. coli verwendete Codons enthalten. Diese Stämme liefern tRNA für 7 seltene Codone (AGA, AGG, AUA, CUA, GGA, CCCs und CGG) auf einem kompatiblen, gegen Chloramphenicol resistenten Plasmid. tRNA-Gene werden von ihren nativen Promotoren angetrieben. DE3 zeigt an, dass der Wirt ein Lysogen vonλ DE3 ist und daher eine chromosomale Kopie des T7 RNA-Polymerase-Gens unter Kontrolle des lacUV5-Promotors trägt. Diese Stämme eignen sich für die Produktion von Protein aus Target-Genen, die durch Induktion mit IPTG in pET-Vektoren geklont werden. PLysS-Stämme exprimieren T7-Lysozym, das vor der Induktion die basale Expression der T7-RNA-Polymerase weiter unterdrückt und so pET-Rekombinanten stabilisiert, die Zellwachstum und Lebensfähigkeit beeinflussende Target-Proteine codieren.
Spezifikation

Spezifikation

Rosetta-gami B(DE3) Competent Cells
Garantierter Wirkungsgrad: >2 x 106 cfu/μg
1 ml
Lagerung bei ≤-70 °C.
Videos