Learn More
Sino Biological™ EED rekombinantes humanes Protein, N-His.GST-Markierung
Aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die humanes EED (Met 1-Arg 441) kodiert und am N-Terminus mit dem Polyhistidin-markierten GST-Tag fusioniert
Marke:  Sino Biological™ 11307H20B250
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15238515
  • 1415.00 € / 250 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 13-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Rezeptur: 20 mM Tris, 500 mM NaCl, 2 mM GSH, 10 % Glycerin, pH 8.0.
Spezifikation
Spezifikation
Insekten
Assay-Standard
8726
≥90 % von SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
EED
GST-Tag, His-Tag
Weitere Proteine
Lyophilisiert
78 kd
5 x 50μ g
Volle Länge, rekombinant
Embryonale Ektodermentwicklung
EED, rekombinantes humanes Protein