Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MAX E. coli-O157-Kit
Dynabeads™ MAX E. coli-O157-Kit
Marke: Applied Biosystems™ A10714
Weitere Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Dynabeads™ MAX E. coli O157 ist eine leistungsstarke Methode zur Probenvorbereitung für die Verbesserung der PCR-Detektion und -Quantifizierung von E. coli O157:H7 in Lebensmitteln, Stuhlproben, Wasser und anderen Umweltproben.Dynabeads™ MAX E. coli O157 basiert auf der bekannten und weit verbreiteten immunomagnetischen Trenntechnologie (IMS) und umfasst einen selektiven Erfassungsschritt für E. coli O157:H7, der die PCR-Analysezeit sowie die Empfindlichkeit und Konsistenz der Ergebnisse signifikant verbessert. Mit Dynabeads™ MAX E. coli O157 können Sie:
Spezifikation
Polyclonal | |
Bacteria (Intact) | |
Immunomagnetic Separation | |
Small Volume Microbial Samples | |
1-3 mL | |
E. coli O157:H7 | |
Dynabeads™ MPC™, KingFisher mL Food Protection Purification System, DynaMag™-2 | |
Environmental Sample, Feces, Food, Water Samples |
Each unit of product contains 1 ml Dynabeads™ MAX anti-E. coli O157 and 16 ml 10X Sample Buffer. Store at 2–8°C. |
|
Not High-throughput Compatible (Manual), Automated Protocols | |
50 Tests | |
DYNAL™, Dynabeads™ | |
Room Temperature | |
E. coli | |
1 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.