Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Schläuche für Wägegläser
Lieferbar in hoher oder niedriger Form. Lenz Laborglasintrumente™ Wägegläser aus Duran™ Glasrohren verfügen über ein Beschriftungsfeld.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05560504
Weitere Details : Gewicht : 0.03900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10008760
  • 15.05 € / 1 Stück
Auf Lager: 2
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Austauschbarer NS Stopfen
  • Beschriftungsetikett
  • Eingeschmolzene Größe (mm) und Kapazität (ml)
  • Als hohe oder niedrige Form erhältlich
  • Stopfen: DURAN™, Flasche aus DURAN™ Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Low
6/Packung
Wägeglas
25mm
Austauschbarer NS-Stopfen, Beschriftungsetikett
NS 40/12
Flasche
Videos
Informationsmaterial
Technische Unterlagen