Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kunststoff-Stopfen, Polyethylen Weiß, achteckig
Der Kunststoffstopfen eignet sich für Kolben und Flaschen mit Glasschliff.
Marke:  DWK Life Sciences 292040406
Weitere Details : Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15222119
  • 12.56 € / 10 Stück
Verfügbar ab
04-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Stopfen mit achteckigem Oberteil aus Polyethylen-Kunststoff. Entspricht DIN 12254. Weiß mit blauer Einlage.
  • Hergestellt aus Polyethylen
  • Achteckige Stopfenform
Spezifikation
Spezifikation
Storage of Reagents, and Chemicals
ST 12/21
Polyethylen
10/Pk.
nein