Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kunststoff-Stopfen, Polyethylen Weiß, achteckig
Der Kunststoffstopfen eignet sich für Kolben und Flaschen mit Glasschliff.
Marke:  DWK Life Sciences 292040209
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15202119
  • 7.74 € / 10 Stück
Verfügbar ab
26-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Stopfen mit achteckigem Oberteil aus Polyethylen-Kunststoff. Entspricht DIN 12254. Weiß mit blauer Einlage.
  • Hergestellt aus Polyethylen
  • Achteckige Stopfenform
Spezifikation
Spezifikation
Storage of Reagents, and Chemicals
ST 7/16
Polyethylen
10/Pk.
nein