Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Dose, mit Deckel
Die Glasdose ermöglicht die Lagerung sowie den Transport von Materialien. Der passende Deckel verhindert Verwirbelungen beim Transport oder Kontaminationen.
Marke:  DWK Life Sciences 242083409
Weitere Details : Gewicht : 0.57000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15251909
Menge Preis
1 366.00 € / 10 Stück
6 328.23 € / 10 Stück
Verfügbar ab
28-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Lagerung von Substanzen und Materialien nutzt man idealerweise Gefäße, die man verschließen kann. So können Substanzen und Materialien vor nicht gewünschten Einwirkungen geschützt werden. Diese Gefäße sind in unterschiedlichen Formen wie z.B. Dosen, Zylindern oder Kästen erhältlich. Die Wahl des Gefäßes erfolgt gemäß der Anwendung und/oder Beschaffenheit des Materials.
  • Mit Deckel für sichere Lagerung und Transport
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
75 mL
Borosilikatglas (3.3)
60 mm
Storage and Transport
10/Pk.