Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Glasstopfen, mit Normschliff, achteckig
Klarer, geschliffener DURAN™ Glasstopfen.
Marke:  DWK Life Sciences 216240701
Weitere Details : Gewicht : 0.30000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15425924
  • 68.85 € / 10 Stück
Verfügbar ab
03-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Halbhohe oder massive DURAN™ Glasstopfen können zum Verschließen von Glasgegenständen wie Kolben, Scheidetrichter oder Reagenzflaschen mit Schliffhals verwendet werden. Die Standard-Kegelschliffverbindung bildet eine dichte, auslaufsichere Abdichtung. Verwenden Sie Fett für Heiz- oder Vakuumanwendungen. Mit achteckigem Kopf. Hinweis zur Verwendung von DURAN™ Glasstopfen mit Kalk-Natron-Glasflaschen: Wenn Flasche und Stopfen einen Temperaturunterschied von mehr als 30 °C aufweisen, können die Glasstopfen kleben bleiben!
  • Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Achteckig
Spezifikation
Spezifikation
nein
10/Pk.
Boro 3.3
Storage of Air Sensitive Reagents, and Chemicals; Storage of Hygroscopic Solids, Granules and Powders; Storage of Pharmaceutical APIs; Sealing Laboratory Glassware Such as Flasks, Reagent Bottles, and Mixing Cylinders
ST 19/26