Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Säurekappenflasche, Braun, mit NS-Griffstopfen, Komplett mit geschliffener Glaskappe
DURAN™ Braunglas-Säurekappenflasche.
Marke:  DWK Life Sciences 212753667
Weitere Details : Gewicht : 4.34000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15251679
Menge Preis
1 1085.00 € / 10 Stück
4 995.49 € / 10 Stück
Verfügbar ab
28-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus chemisch beständigem, braunem DURAN™ Glas. Mit Standard-Kegelpfennigstopfen und zusätzlicher geschliffener Glaskappe. Dies bietet eine verbesserte Abdichtung und Schutz gegen Säuredämpfe. Braunglas bietet Schutz vor ultraviolettem Licht.
  • UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
  • Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
  • Zusätzlich zum geschliffenen Stopfen wird eine geschliffene Kappe geliefert, die einen besonders dichten Verschluss und Schutz vor Säuredämpfen ermöglicht
  • Mit NS-Griffstopfen
  • Steilbrust
  • Austauschbare Glaskappe
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
250 mL
Borosilikatglas (3.3)
75 mm
Storage and Dispensing of Acids; Storage of Photosensitive Reagents
10/Pk.