Learn More
Alfa Aesar™ DL-Homoserine, 98%
Marke:  Alfa Aesar™ H63118.06
Weitere Details : CAS : 1927-25-9 Gewicht : 0.00500kg
Menge. 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449628
  • 234.00 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 09-07-2018
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
DL-Homoserine
119.12
1721682
H-DL-HoSer-OH; 2-Amino-4-hydroxybutyric acid
1927-25-9
MFCD00002618
14,4739
Spezifikation
DL-Homoserine
Solid
119.12
1721682
H-DL-HoSer-OH; 2-Amino-4-hydroxybutyric acid
5g
1927-25-9
98%
MFCD00002618
14,4739
188° to 189°C