Learn More
DL-1-Amino-2-Propanol ≥99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 149650025
Weitere Details : CAS : 78-96-6 Gewicht : 2.50000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 2.5kg |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
78-96-6 | |
75.11 | |
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N | |
4 | |
1-aminopropan-2-ol |
C3H9NO | |
MFCD00008139 | |
1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine | |
CHEBI:19030 | |
CC(CN)O |
Spezifikation
DL-1-Amino-2-propanol | |
71°C | |
Glasflasche | |
0.96 | |
0.5% max. (K.F.) | |
Nicht ausgewiesen | |
2.5kg | |
78-96-6 | |
C3H9NO | |
MFCD00008139 | |
1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine | |
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N | |
1-aminopropan-2-ol | |
4 | |
75.11 | |
94% |
0.9600g/mL | |
Authentic | |
1.4470 to 1.449 | |
31 mPa.s (20°C) | |
161°C | |
-2°C | |
99+% | |
93% min. (GC) | |
CH3CH(OH)CH2NH2 | |
04, 289 | |
Solubility in water: freely soluble | |
CC(CN)O | |
75.11 | |
CHEBI:19030 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- DL-1-Amino-2-propanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.