Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Verdünner-/Dispenserspritzen für Hamilton Microlab 500™
Für bessere Leistung und überragende Qualität. Trajan Scientific and Medical Verdünner-/Spenderspritzen für Hamilton Microlab 500™ verfügen über das Know-how und die Expertise, die bei der Herstellung einer SGE Spritze zur Anwendung kommen.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 005232
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15238483
  • 63.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab
28-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Verdünner-/Dispenser-Spritze für Hamilton Microlab 500
Spezifikation
Spezifikation
60 mm Hub, 6 bis 32 UNC-Gewinde im Kolbenknopf
60 mm
Hamilton MicroLab 500™ Gerätespritzen
Kolbenanschlag
Luer-Lock-Anschluss
100 μ l