Learn More
Scientific Industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2
Verfügt mit der digitalen Steuerung und der Anzeige von Geschwindigkeit und Zeit über die gleichen Funktionen wie der Vortex-Genie™ 2. Der Scientific Industries SI™ Digital Vortex-Genie™ 2 gewährleistet jederzeit eine präzise Mischleistung.
Marke:  Scientific Industries SI™ SI-A266
Weitere Details : Gewicht : 4.58000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15527345
  • 448.00 € / 1 Stück
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die digitale Anzeige gewährleistet Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit
  • Timer-Funktion:
    • Kontakt: 1 bis 99 s
    • Freihändiger Betrieb: 1 bis 99 min oder Dauerbetrieb
  • Kann in Kühlräumen und Inkubatoren verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
165 mm
122 mm
500 bis 2850 U/min
50 Hz
165 mm
Großbritannien
Digital
  • Kontakt: 1 bis 99 s
  • Ohne Hände:1 bis 99 min oder Dauerbetrieb
4 kg
2 Jahre
SI-A266
230 V
ETL, CE
Kontakt, ohne Hände
Digital
76 mm-Plattform, Druckentlastungsbecher
Vortexmischer
230 V/50 Hz