Learn More
Alfa Aesar™ Dibenzofuran-2-Carboxaldehyd, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H64905.MD
Weitere Details : CAS : 5397-82-0 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422319
  • 33.00 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
19-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Luftdicht lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
5397-82-0
196.205
OVJMIWIVPWPZMN-UHFFFAOYSA-N
220843
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(O2)C=CC(=C3)C=O
C13H8O2
MFCD00136272
dibenzo b,d furan-2-carbaldehyde, 2-dibenzofurancarboxaldehyde, dibenzofuran-2-carboxaldehyde, dibenzo b,d furan-2-carboxaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-carbaldehyde, 2-dibenzofurancarbaldehyde, dibenzo b furan-2-carbaldehyde, benzo b benzofuran-2-carboxaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene-4-carbaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-carbaldehyde
Dibenzofuran-2-Carbaldehyd
Spezifikation
Dibenzofuran-2-carboxaldehyde
Weiß
250mg
C13H8O2
141044
OVJMIWIVPWPZMN-UHFFFAOYSA-N
Dibenzofuran-2-Carbaldehyd
220843
Pulver
Air Sensitive
74°C
5397-82-0
MFCD00136272
dibenzo b,d furan-2-carbaldehyde, 2-dibenzofurancarboxaldehyde, dibenzofuran-2-carboxaldehyde, dibenzo b,d furan-2-carboxaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-carbaldehyde, 2-dibenzofurancarbaldehyde, dibenzo b furan-2-carbaldehyde, benzo b benzofuran-2-carboxaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene-4-carbaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-carbaldehyde
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(O2)C=CC(=C3)C=O
196.205
196.2
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation