Learn More
[D-Trp34 -Neuropeptid Y, Mensch, Alfa Aesar™
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Alfa Aesar J66372.|D
Weitere Details : Gewicht : 0.00001kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427709
  • 160.00 € / 0.50 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 25-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
4329.82
Human
Fest
-30° to -10°C
Solid
HPLC
0.5mg
RUO
[D-Trp34] Neuropeptide Y, human
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Nur für Forschungszwecke