Learn More
Cyclobutylbromid, 97 %, rein, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 320500250
Weitere Details : CAS : 4399-47-7 Gewicht : 0.03000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
4399-47-7 | |
135.01 | |
KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N | |
78110 | |
C1CC(C1)Br |
C4H7Br | |
MFCD00001317 | |
cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h | |
Bromocyclobutan |
Spezifikation
Cyclobutyl Bromide | |
22°C | |
Glasflasche | |
1.43 | |
Farblos | |
4399-47-7 | |
C4H7Br | |
MFCD00001317 | |
cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h | |
KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N | |
Bromocyclobutan | |
78110 | |
Flüssig | |
Pure |
1.4300g/mL | |
Authentic | |
1.4776 to 1.4797 | |
108.0°C | |
25g | |
96% min. (GC) | |
C4H7Br | |
1993 | |
Solubility in water: immiscible | |
C1CC(C1)Br | |
135.01 | |
135.01 | |
97% |