Learn More
TaqMan™ PreAmp Pools
TaqMan™ PreAmp Pools
Marke:  ABI Applied Biosystems 4459657
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15524344
  • 349.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab
21-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Kundenspezifische miRNA-Array-Designs können 12 bis 380 Assays und 1 bis 8 Proben in jedem Array-Design aufnehmen. Es werden zehn Formate angeboten, die nur mit Mikrofluidikkarten-Design erhältlich sind. Verwenden Sie benutzerspezifische PreAmp-Pools für Proben mit begrenzten miRNA-Mengen.
Spezifikation
Spezifikation
24
1 ml
Kundenspezifische TaqMantrade; miRNA Vorverstärkungspool
1 bis 8
Raumtemperatur