Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Auslaufsicherer Polypropylen-Schlauchanschlusseinsatz für Frontplattenmontage
Auslaufsicheres Design schließt Produktverluste nahezu aus
Marke:  Cole-Parmer™ 31603-44
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427353
  • 15.05 € / 1 Stück
Verfügbar ab
28-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Unter 0.10 CFU/ ml
  • Einhandbedienung.
  • Die Kupplungen bestehen aus Polypropylen mit einem EPDM-O-Ring für ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
  • Für ein komplettes Fitting ein Gehäuse und einen Einsatz bestellen.
  • Alle Gehäuse ergeben in Kombination mit den Einsätzen ein Fitting, das für verschiedene Anwendungen geeignet ist.
Spezifikation
Spezifikation
Schnellkupplung x Anschluss
Auslaufsicher, Pultmontage, Schnellkupplung x Anschlusseinsatz
71 °C
0 °C
1/4 Zoll
Ethylenoxid (ETO) oder Gamma
Polypropylen
120 psi
32 °F
1/4 Zoll
1/4 Zoll Schnellkupplung