Learn More
Alfa Aesar™ Kupfer-Gaze, 80 Mesh gewebt aus Draht mit 0.14 mm (0.0055 Zoll) Durchmesser
Marke:  Alfa Aesar™ 045164.GT
Weitere Details : CAS : 7440-50-8 Gewicht : 0.01000kg
Menge 150 x 150mm
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15426795
  • 19.70 € / 1 Stück
Auf Lager: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-50-8
63.546
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
23978
Kupfer
Cu
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CHEBI:30052
[Cu]
Spezifikation
150 x 150mm
80 mesh woven from 0.14mm (0.0055 in.) dia. wire
Cu
80 Mesh
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Kupfer
Odorless
CHEBI:30052
Copper gauze
7440-50-8
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
[Cu]
63.546
23978
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation