Learn More
Thermo Scientific™ Komfort-Buchsen für Klimakammern und Inkubatoren
Versorgen Sie ein elektrisches Gerät in Ihrer Klimakammer oder Ihrem Inkubator mit Strom.
Marke:  Thermo Scientific™ 505094
Weitere Details : Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15523781
  • 494.00 € / 1 Stück
online Bestandsangabe derzeit nicht möglich
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
Praktische Buchse an der mittleren Rückwand
3948 und 3907 Klimakammer/Inkubator
Komfort-Buchsen
230 V (mit separatem Netzkabel)
Werksseitig installiert