Learn More
Mettler Toledo™ Leitfähigkeitsstandard 10 µS/cm, Beutel 10 x 20 ml
Genaue Leitfähigkeitsmessungen Alle Mettler Toledo Leitfähigkeitskalibrierungs- und Verifizierungsstandards sind auf den zertifizierten internationalen Standard SRM NIST rückführbar.
Marke:  Mettler Toledo™ 30111141
Weitere Details : Gewicht : 0.50000kg
Menge Je 30 x
Artikelnummer. 15514340
  • 142.77 € / 10 Stück
Verfügbar ab
06-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Qualitätsprüfungszertifikat
  • SDS verfügbar - Alle Sicherheitsdatenblätter wurden nach GHS (Globales Harmonisiertes System) erstellt
Spezifikation
Spezifikation
10x 20 mL
Je 30 x
Cond standard 10 µS/cm, sachets 10x20 mL
Leitfähigkeitsstandard