Learn More
Abnova™ COL4A6 (Human) Recombinant Protein
Human COL4A6 full-length ORF ( AAH05305, 1 a.a. - 73 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00001288-P01.10ug
Weitere Details : Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16183371
  • 310.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
16-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MLINKLWLLLVTLCLTEELAAAGEKSYGKPCGGQDCSGSCQCFPEKGARHNLQLLNDMAGRLYHFSEVLPNLF
Spezifikation
Spezifikation
AAH05305
collagen, type IV, alpha 6
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
COL4A6
GST
1288
Wheat germ expression system
10 μg
MGC88184
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer