Få mere at vide
Få mere at vide
Coagulation Factor III/Tissue Factor Antibody (034), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-90576MFV610
555.90 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Coagulation Factor III/Tissue Factor Monoclonal antibody specifically detects Coagulation Factor III/Tissue Factor in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion