Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige, geradwandige Polystyrolgefäße mit weißen Polypropylenkappen
Das Weithalsdesign eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Gewicht : 1.51200kg
Beschreibung
- Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt
- Starre transparente Polystyrolgläser bieten glasartige Klarheit mit einer rutschfesten, glatten Oberfläche
Spezifikation
Clear | |
Polyethylenschaum | |
89 bis 400 mm | |
99 mm | |
Rund | |
Durchsichtig | |
82 mm | |
Cap | |
Polystyrol | |
Straight Sided Jar | |
85 mm |
Ja | |
Polypropylen | |
Kappe | |
Weit | |
480 ml | |
86 mm | |
Large Solid Samples and Allow for Complete Removal of Contents | |
102 mm | |
24 | |
Weiß | |
89-400 |