Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Boston-Rundhalsflaschen mit schwarzen Phenolkappen
Das runde, klare Boston Typ III Kalknatronglas eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in Komfortpackungen mit schwarzen Phenolkappen, um Sauberkeit zu gewährleisten
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Gewicht : 4.59900kg
Beschreibung
- Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
- Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
- Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
- Klares (Flint-)Glas ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist
- Umweltfreundliche Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung
Spezifikation
Ja | |
Phenolharz | |
Kappe | |
Eng | |
950 ml | |
29 mm | |
209 mm | |
12 | |
Schwarz | |
33-400 |
Polyethylen-Konus | |
33 bis 400 mm | |
206 mm | |
Rund | |
Durchsichtig | |
20 mm | |
Glas (Typ 3) | |
Runde Boston-Flasche | |
94 mm |