Learn More
VITLAB™ SAN-Messzylinder mit hoher Form, Klasse B
Marke:  VITLAB™ 65091
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10004510
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 0800-20 88 40.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Crystal clear graduated cylinder
  • Calibrated (In)
  • Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706.
  • Thermal stress up to 80°C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded
Spezifikation
Spezifikation
± 2 ml
SAN (Styrol-Acrylonitril)
B
250 ml
± 2 ml
315 mm
Toleranzen der Klasse B gemäß DIN 12681/ISO 6706
47 mm
Erhabene Skala und Ringmarkierungen an den primären Skalapunkten
± 2 ml
Videos
Informationsmaterial
Technische Unterlagen