Learn More
Alfa Aesar™ CIS-6-(Benzyloxycarbonylamino)-3-Cyclohexen-1-Carbonsäure, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62650.03
Weitere Details : CAS : 124753-65-7 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427686
  • 325.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
124753-65-7
275.304
QIAAZWPFGHTXNZ-QWHCGFSZSA-N
21356434
C1C=CCC(C1C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
C15H17NO4
MFCD01863246
1s,6r-6-benzyloxy carbonyl amino cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid, cis-6-benzyloxycarbonylaminocyclohex-3-enecarboxylic acid, cis-6-benzyloxy carbonyl amino cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1s-6beta-benzyloxycarbonylamino-3-cyclohexene-1beta-carboxylic acid, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 6-phenylmethoxy carbonyl amino-, 1r,6s-rel-9ci
(1S,6R)-6-(Phenylmethoxycarbonylamino)cyclohex-3-en-1-carbonsäure
Spezifikation
cis-6-(Benzyloxycarbonylamino)-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
124753-65-7
MFCD01863246
QIAAZWPFGHTXNZ-QWHCGFSZSA-N
(1S,6R)-6-(Phenylmethoxycarbonylamino)cyclohex-3-en-1-carbonsäure
21356434
Fest
1g
C15H17NO4
1s,6r-6-benzyloxy carbonyl amino cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid, cis-6-benzyloxycarbonylaminocyclohex-3-enecarboxylic acid, cis-6-benzyloxy carbonyl amino cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1s-6beta-benzyloxycarbonylamino-3-cyclohexene-1beta-carboxylic acid, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 6-phenylmethoxy carbonyl amino-, 1r,6s-rel-9ci
C1C=CCC(C1C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
275.304
275.29
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation