Learn More
Alfa Aesar™ cis-3-Acetyl-2,2-Dimethylcyclobutanessigsäure, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62475.MD
Weitere Details : CAS : 64396-97-0 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427476
  • 127.00 € / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
64396-97-0
184.235
SIZDUQQDBXJXLQ-JGVFFNPUSA-N
239867
CC(=O)C1CC(C1(C)C)CC(=O)O
C10H16O3
MFCD09864988
cis-dl-pinonic acid, 1s,3s-3-acetyl-2,2-dimethylcyclobutyl acetic acid, pinonic acid, cis dl, 2-1s,3s-3-acetyl-2,2-dimethylcyclobutyl-acetic acid, 2-1s,3s-3-acetyl-2,2-dimethylcyclobutyl acetic acid, cis-3-acetyl-2,2-dimethylcyclobutaneacetic acid, 1s,3s-2,2-dimethyl-3-acetylcyclobutyl acetic acid, 1s,3s-+-cis-3-acetyl-2,2-dimethylcyclobutaneacetic acid
2-[(1S,3S)-3-Acetyl-2,2-dimethylcyclobutyl]essigsäure
Spezifikation
cis-3-Acetyl-2,2-dimethylcyclobutaneacetic acid
250mg
C10H16O3
cis-dl-pinonic acid, 1s,3s-3-acetyl-2,2-dimethylcyclobutyl acetic acid, pinonic acid, cis dl, 2-1s,3s-3-acetyl-2,2-dimethylcyclobutyl-acetic acid, 2-1s,3s-3-acetyl-2,2-dimethylcyclobutyl acetic acid, cis-3-acetyl-2,2-dimethylcyclobutaneacetic acid, 1s,3s-2,2-dimethyl-3-acetylcyclobutyl acetic acid, 1s,3s-+-cis-3-acetyl-2,2-dimethylcyclobutaneacetic acid
CC(=O)C1CC(C1(C)C)CC(=O)O
184.235
184.23
97%
104°C to 107°C
64396-97-0
MFCD09864988
SIZDUQQDBXJXLQ-JGVFFNPUSA-N
2-[(1S,3S)-3-Acetyl-2,2-dimethylcyclobutyl]essigsäure
239867
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation